α-α-α-2,4-Pentafluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Difluorobenzotrifluoride
PC7770-1G PC7770-25G PC7770-5G
APOSPC7770-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7770-1G APOSPC7770-25G APOSPC7770-5G
α-α-α-2,4-Pentafluorotolueno
α-α-α-2,4-Pentafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₅
MW: 182,0907 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972808
Núm. CAS: 64248-61-9