2-(Trifluorometil)tiofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Trifluorometil)bencenotiol
PC7771-100G PC7771-25G PC7771-5G
APOSPC7771-100GEA 522 EUR
APOSPC7771-100G APOSPC7771-25G APOSPC7771-5G
2-(Trifluorometil)tiofenol 97%
2-(Trifluorometil)tiofenol
Formula: C₇H₅F₃S
MW: 178,18 g/mol
Pto. Ebullición: 175…177 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068896
Núm. CAS: 13333-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III