3-(Trifluorometil)tiofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7772-25G PC7772-5G
APOSPC7772-25GEA 272 EUR
APOSPC7772-25G APOSPC7772-5G
3-(Trifluorometil)tiofenol 98%
3-(Trifluorometil)tiofenol
Formula: C₇H₅F₃S
Pto. Ebullición: 71…72 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041142
Núm. CAS: 937-00-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III