4-(Trifluorometil)tiofenol 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-(Trifluorometil)bencenotiol

PC7773-25G PC7773-50G PC7773-5G
APOSPC7773-25GEA 412 EUR
APOSPC7773-25G APOSPC7773-50G APOSPC7773-5G
4-(Trifluorometil)tiofenol 97%
4-(Trifluorometil)tiofenol
Formula: C₇H₅F₃S
MW: 178.18 g/mol
Pto. Ebullición: 66…68 °C/15mmHg
Densidad: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042320
Núm. CAS: 825-83-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR