4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC7773A-100G
PC7773A-25G
PC7773A-5G
APOSPC7773A-100GEA
63.8
EUR
APOSPC7773A-100G
APOSPC7773A-25G
APOSPC7773A-5G
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenol
Formula:
C₇H₅F₃OS Pto. Ebullición: 77…78 °C Pto. de fusión: 57…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036035 Núm. CAS: 461-84-7 |