Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,3,4-trifluorobenzoate
PC7775-100G PC7775-25G PC7775-5G
APOSPC7775-100GEA 122 EUR
APOSPC7775-100G APOSPC7775-25G APOSPC7775-5G
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,1459 g/mol
Pto. Ebullición: 205…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204408
Núm. CAS: 351354-50-2