Trifluoro(trifluorometoxi)etileno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethyl trifluorovinyl ether
PC7778E-100G PC7778E-25G
APOSPC7778E-100GEA 928 EUR
APOSPC7778E-100G APOSPC7778E-25G
Trifluoro(trifluorometoxi)etileno 99%
Trifluoro(trifluorometoxi)etileno
Improves low temperature performance & chemical resistance when used as a co-polymer to VDF &/or PTFE.
Formula: C₃F₆O
Pto. Ebullición: –23 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221780
Núm. CAS: 1187-93-5
EINECS: 214-703-7
UN: 3153
ADR: 2.1,