5-(Trifluorometil)uracilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7780-25G PC7780-100G
APOSPC7780-25GEA 260 EUR
APOSPC7780-25G APOSPC7780-100G
5-(Trifluorometil)uracilo 98%
5-(Trifluorometil)uracilo
Formula: C₅H₃F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 245…249 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006024
Núm. CAS: 54-20-6
EINECS: 200-197-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III