1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoroprop-1-en-2-yl acetate
PC7782-100G PC7782-25G PC7782-5G
APOSPC7782-100GEA 509 EUR
APOSPC7782-100G APOSPC7782-25G APOSPC7782-5G
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Formula: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Pto. Ebullición: 86…88 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040844
Núm. CAS: 2247-91-8
EINECS: 218-838-2
UN: 3272
ADR: 3,II