3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7783-5G PC7783-1G PC7783-25G PC7783-100G
APOSPC7783-5GEA 21.9 EUR
APOSPC7783-5G APOSPC7783-1G APOSPC7783-25G APOSPC7783-100G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 197,99 g/mol
Pto. de fusión: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044104
Núm. CAS: 83121-15-7