Cloruro de 3-metoxi-2,4,5-trifluorobenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7787-25G PC7787-5G PC7787-100G
APOSPC7787-25GEA 30.6 EUR
APOSPC7787-25G APOSPC7787-5G APOSPC7787-100G
Cloruro de 3-metoxi-2,4,5-trifluorobenzoilo
Cloruro de 3-metoxi-2,4,5-trifluorobenzoilo
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Pto. Ebullición: 108…112 °C/20mmHg
Densidad: 1,472 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682012
Núm. CAS: 112811-66-2
UN: 3265
ADR: 8,II