1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7790-100G
PC7790-250G
PC7790-1KG
APOSPC7790-100GEA
65.4
EUR
APOSPC7790-100G
APOSPC7790-250G
APOSPC7790-1KG
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenceno 98%
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenceno
Formula:
C₆H₂F₃NO₂ Pto. Ebullición: 194…195 °C/760mmHg Pto. de fusión: –11 °C Densidad: 1,544 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007051 Núm. CAS: 2105-61-5 EINECS: 218-281-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |