Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7793-100G PC7793-25G PC7793-5G
APOSPC7793-100GEA 91.5 EUR
APOSPC7793-100G APOSPC7793-25G APOSPC7793-5G
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094444
Núm. CAS: 351354-41-1