Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
PC7794-100G PC7794-25G PC7794-500G
APOSPC7794-100GEA 132 EUR
APOSPC7794-100G APOSPC7794-25G APOSPC7794-500G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Formula: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14 g/mol
Pto. Ebullición: 238…239 °C
Densidad: 1,382 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094158
Núm. CAS: 122894-73-9