Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propanoate, 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionic Acid Ethyl Ester
PC7795-100G PC7795-25G PC7795-5G
APOSPC7795-100GEA 81.2 EUR
APOSPC7795-100G APOSPC7795-25G APOSPC7795-5G
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Formula: C₁₁H₈F₄O₃
MW: 264.18 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C/0.075mmHg
Pto. de fusión: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00523020
Núm. CAS: 94695-50-8