Anhídrido tetrafluoroftalico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7797-25G PC7797-5G PC7797-100G
APOSPC7797-25GEA 126 EUR
APOSPC7797-25G APOSPC7797-5G APOSPC7797-100G
Anhídrido tetrafluoroftalico 98%
Anhídrido tetrafluoroftalico
Formula: C₈F₄O₃
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039697
Núm. CAS: 652-12-0
EINECS: 211-485-5