Cloruro de 4-cloro-2-fluorobenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7798-25G PC7798-5G PC7798-1G
APOSPC7798-25GEA 224 EUR
APOSPC7798-25G APOSPC7798-5G APOSPC7798-1G
Cloruro de 4-cloro-2-fluorobenzoilo
Cloruro de 4-cloro-2-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Pto. Ebullición: 105…106 °C/14mmHg
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 394-39-8
UN: 3265
ADR: 8,III