1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Nitro-2,4,6-trifluorobenceno
PC7800-25G PC7800-5G PC7800-1G
APOSPC7800-25GEA 235 EUR
APOSPC7800-25G APOSPC7800-5G APOSPC7800-1G
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenceno 98%
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177.08 g/mol
Pto. Ebullición: 182…185 °C
Pto. de fusión: 44318 °C
Densidad: 1.514 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014687
Núm. CAS: 315-14-0
EINECS: 206-248-8