4-Cloro-1-fluoro-2-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC7803-25G PC7803-100G PC7803-5G PC7803-500G
APOSPC7803-25GEA 21.9 EUR
APOSPC7803-25G APOSPC7803-100G APOSPC7803-5G APOSPC7803-500G
4-Cloro-1-fluoro-2-nitrobenceno 97%
4-Cloro-1-fluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Pto. Ebullición: 237 °C
Pto. de fusión: 8 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069418
Núm. CAS: 345-18-6