1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7805-25G PC7805-5G
APOSPC7805-25GEA 406 EUR
APOSPC7805-25G APOSPC7805-5G
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₂FN₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094446
Núm. CAS: 1030829-65-2