2,6-Difluorobencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7806-5G PC7806-25G
APOSPC7806-5GEA 118 EUR
APOSPC7806-5G APOSPC7806-25G
2,6-Difluorobencenosulfonamida
2,6-Difluorobencenosulfonamida
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00729101
Núm. CAS: 60230-37-7