5,7-Difluoroindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,7-Difluoro-1H-indol
PC7807-1G PC7807-250MG PC7807-5G
APOSPC7807-1GEA 198 EUR
APOSPC7807-1G APOSPC7807-250MG APOSPC7807-5G
5,7-Difluoroindol
5,7-Difluoroindol
Formula: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075215
Núm. CAS: 301856-25-7