5,6-Difluoroindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7808-1G PC7808-5G
APOSPC7808-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7808-1G APOSPC7808-5G
5,6-Difluoroindol
5,6-Difluoroindol
Formula: C₈H₅F₂N
Pto. de fusión: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075212
Núm. CAS: 169674-01-5