4,6-Difluoroindol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,6-Difluoro-1H-indol
PC7811-1G PC7811-5G
APOSPC7811-1GEA 88.6 EUR
APOSPC7811-1G APOSPC7811-5G
4,6-Difluoroindol 96%
4,6-Difluoroindol
Formula: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075213
Núm. CAS: 199526-97-1