1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7814-25G PC7814-5G
APOSPC7814-25GEA 178 EUR
APOSPC7814-25G APOSPC7814-5G
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClF₂N₅
Pto. de fusión: 226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094447
Núm. CAS: 1030829-66-3