1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7815-25G PC7815-5G
APOSPC7815-25GEA 387 EUR
APOSPC7815-25G APOSPC7815-5G
1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClF₂N₅
Pto. de fusión: 225…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094448
Núm. CAS: 66088-53-7