1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7816-25G PC7816-5G
APOSPC7816-25GEA 302 EUR
APOSPC7816-25G APOSPC7816-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClF₂N₅
Pto. de fusión: 213…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094449
Núm. CAS: 537037-56-2