2,3,4-Trifluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7817-100G PC7817-25G PC7817-5G
APOSPC7817-100GEA 319 EUR
APOSPC7817-100G APOSPC7817-25G APOSPC7817-5G
2,3,4-Trifluorofenol 98%
2,3,4-Trifluorofenol
Formula: C₆H₃F₃O
MW: 148,08 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C/43mmHg
Pto. de fusión: 30…34 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042426
Núm. CAS: 2822-41-5
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III