2,4,6-Trifluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7817P-25G PC7817P-5G PC7817P-1G
APOSPC7817P-25GEA 339 EUR
APOSPC7817P-25G APOSPC7817P-5G APOSPC7817P-1G
2,4,6-Trifluorofenol 98%
2,4,6-Trifluorofenol
Formula: C₆H₃F₃O
Pto. de fusión: 47…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061216
Núm. CAS: 2268-17-9
UN: 3261
ADR: 8,II