3,4,5-Trifluorofenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7818-100G PC7818-25G PC7818-5G
APOSPC7818-100GEA 143 EUR
APOSPC7818-100G APOSPC7818-25G APOSPC7818-5G
3,4,5-Trifluorofenol 95%
3,4,5-Trifluorofenol
Formula: C₆H₃F₃O
Pto. Ebullición: 177 °C
Pto. de fusión: 52…55 °C
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042427
Núm. CAS: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN: 3261
ADR: 8,II