Ácido (2,3,4-trifluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7818C-1G PC7818C-5G PC7818C-10G
APOSPC7818C-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818C-1G APOSPC7818C-5G APOSPC7818C-10G
Ácido (2,3,4-trifluorofenil)acético 97%
Ácido (2,3,4-trifluorofenil)acético
Formula: C₆H₂F₃CH₂COOH
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061235
Núm. CAS: 243666-12-8