Ácido (2,3,5-trifluorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818D-5G PC7818D-10G
APOSPC7818D-5GEA 376 EUR
APOSPC7818D-5G APOSPC7818D-10G
Ácido (2,3,5-trifluorofenil)acético 98%
Ácido (2,3,5-trifluorofenil)acético
Formula: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083547
Núm. CAS: 132992-28-0