Ácido (2,3,6-trifluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7818E-5G
PC7818E-1G
APOSPC7818E-5GEA
48
EUR
APOSPC7818E-5G
APOSPC7818E-1G
Ácido (2,3,6-trifluorofenil)acético 97%
Ácido (2,3,6-trifluorofenil)acético
Formula:
C₆H₂F₃CH₂COOH Pto. de fusión: 111…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061217 Núm. CAS: 114152-23-7 |