Ácido (2,4,5-trifluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818F-100G PC7818F-25G PC7818F-5G PC7818F-500G
APOSPC7818F-100GEA 24.8 EUR
APOSPC7818F-100G APOSPC7818F-25G APOSPC7818F-5G APOSPC7818F-500G
Ácido (2,4,5-trifluorofenil)acético 97%
Ácido (2,4,5-trifluorofenil)acético
Formula: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082479
Núm. CAS: 209995-38-0