Ácido (2,4,6-trifluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7818G-1G PC7818G-25G PC7818G-5G
APOSPC7818G-1GEA 27.7 EUR
APOSPC7818G-1G APOSPC7818G-25G APOSPC7818G-5G
Ácido (2,4,6-trifluorofenil)acético 97%
Ácido (2,4,6-trifluorofenil)acético
Formula: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061218
Núm. CAS: 209991-63-9