Ácido (3,4,5-trifluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818H-1G PC7818H-5G PC7818H-10G
APOSPC7818H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818H-1G APOSPC7818H-5G APOSPC7818H-10G
Ácido (3,4,5-trifluorofenil)acético 97%
Ácido (3,4,5-trifluorofenil)acético
Formula: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Pto. de fusión: 98…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083532
Núm. CAS: 209991-62-8