(2,3,4-Trifluorofenil)acetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,4-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818J-1G
PC7818J-5G
APOSPC7818J-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7818J-1G
APOSPC7818J-5G
(2,3,4-Trifluorofenil)acetonitrilo 97%
(2,3,4-Trifluorofenil)acetonitrilo
Formula:
C₈H₄F₃N MW: 171,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061234 Núm. CAS: 243666-13-9 UN: 3276 ADR: 6.1,III |