(2,3,5-Trifluorofenil)acetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3,5-Trifluorobenzyl cyanide, 2,3,5-Trifluorophenylacetonitrile
PC7818K-1G
PC7818K-250MG
APOSPC7818K-1GEA
65.4
EUR
APOSPC7818K-1G
APOSPC7818K-250MG
(2,3,5-Trifluorofenil)acetonitrilo 97%
(2,3,5-Trifluorofenil)acetonitrilo
Formula:
C₈H₄F₃N MW: 171,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00083546 Núm. CAS: 243666-14-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...