(2,3,6-Trifluorofenil)acetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,6-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818L-1G PC7818L-25G
APOSPC7818L-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818L-1G APOSPC7818L-25G
(2,3,6-Trifluorofenil)acetonitrilo 98%
(2,3,6-Trifluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061219
Núm. CAS: 114152-21-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III