(2,4,5-Trifluorofenil)acetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7818M-1G PC7818M-5G PC7818M-25G
APOSPC7818M-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818M-1G APOSPC7818M-5G APOSPC7818M-25G
(2,4,5-Trifluorofenil)acetonitrilo 97%
(2,4,5-Trifluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₄F₃N
Pto. Ebullición: 84 °C/1mmHg
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061220
Núm. CAS: 220141-74-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III