(2,4,6-Trifluorofenil)acetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Trifluorobenzyl cyanide, 2-(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
PC7818N-1G PC7818N-25G PC7818N-5G
APOSPC7818N-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818N-1G APOSPC7818N-25G APOSPC7818N-5G
(2,4,6-Trifluorofenil)acetonitrilo 97%
(2,4,6-Trifluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₄F₃N
Pto. Ebullición: 103 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061221
Núm. CAS: 220227-80-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III