(3,4,5-Trifluorofenil)acetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile, 3,4,5-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818O-1G PC7818O-25G PC7818O-5G
APOSPC7818O-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818O-1G APOSPC7818O-25G APOSPC7818O-5G
(3,4,5-Trifluorofenil)acetonitrilo 97%
(3,4,5-Trifluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₄F₃N
Pto. de fusión: 28…34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083531
Núm. CAS: 220228-03-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III