N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7819H-10G PC7819H-1G
APOSPC7819H-10GEA 176 EUR
APOSPC7819H-10G APOSPC7819H-1G
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea
Formula: C₇H₅F₃N₂S
MW: 206,19 g/mol
Pto. Ebullición: 162…165 °C
Pto. de fusión: 162…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053006
Núm. CAS: 175205-26-2