1,1,1-Trifluoropropano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7819M-25G PC7819M-5G
APOSPC7819M-25GEA 630 EUR
APOSPC7819M-25G APOSPC7819M-5G
1,1,1-Trifluoropropano 97%
1,1,1-Trifluoropropano
Formula: C₃H₅F₃
Pto. Ebullición: –12 °C
Pto. de fusión: –148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 421-07-8
UN: 3161
ADR: 2.1,