1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]biguanide hydrochloride
PC7822-25G PC7822-5G PC7822-100G
APOSPC7822-25GEA 65.4 EUR
APOSPC7822-25G APOSPC7822-5G APOSPC7822-100G
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₉H₁₁ClF₃N₅O
MW: 297,66 g/mol
Pto. de fusión: 212…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569536
Núm. CAS: 42823-09-6