(3,3,3-Trifluoropropil)triclorosilano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC7823-25G
PC7823-5G
APOSPC7823-25GEA
162
EUR
APOSPC7823-25G
APOSPC7823-5G
(3,3,3-Trifluoropropil)triclorosilano 97%
(3,3,3-Trifluoropropil)triclorosilano
Formula:
F₃CCH₂CH₂SiCl₃ Pto. Ebullición: 113…114 °C Densidad: 1,395 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 15 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013602 Núm. CAS: 592-09-6 EINECS: 209-744-2 UN: 2985 ADR: 3+8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...