1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7824-25G
PC7824-5G
PC7824-100G
APOSPC7824-25GEA
380
EUR
APOSPC7824-25G
APOSPC7824-5G
APOSPC7824-100G
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₀ClF₆N₅ Pto. de fusión: 246 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094450 Núm. CAS: 36068-40-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...