1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7825-25G PC7825-5G
APOSPC7825-25GEA 208 EUR
APOSPC7825-25G APOSPC7825-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₉H₁₁ClF₃N₅
Pto. de fusión: 209…213 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569535
Núm. CAS: 18960-29-7