(3,3,3-Trifluoropropil)trimetoxisilano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimetoxi(3,3,3-trifluoropropil)silano
PC7826-100G PC7826-25G
APOSPC7826-100GEA 159 EUR
APOSPC7826-100G APOSPC7826-25G
(3,3,3-Trifluoropropil)trimetoxisilano 97%
(3,3,3-Trifluoropropil)trimetoxisilano
Formula: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 218,25 g/mol
Pto. Ebullición: 144 °C
Densidad: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039266
Núm. CAS: 429-60-7