2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7827-10G PC7827-1G PC7827-5G
APOSPC7827-10GEA 416 EUR
APOSPC7827-10G APOSPC7827-1G APOSPC7827-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663712
Núm. CAS: 1736-87-4